Kompakte termostatbad med kjøling som kan brukes på arbeidsbenken eller i et avtrekksskap. Ideelle for temperaturkontroll av destilleringsapparater og minianlegg. Alle fire modellene har pumpetilkoblinger for eksterne temperaturoppgaver og en badåpning for temperaturkontroll av små gjenstander direkte i termostatbadet. Den maksimale omgivelsestemperaturen på +40 °C og luftavkjølt ventilasjon innebærer at enheten kan plasseres ved siden av andre enheter eller direkte i et avtrekksskap.
CF30/CF40-modellene er ideelle for rutinearbeid:
Driftstemperaturer på opptil +150 °C med trykkpumpe
Sprutsikkert tastatur
LED-temperaturdisplay med nøyaktig PID-temperaturkontroll
RS232-serieport for tilkobling til PC
CF31 og CF41 egner seg til krevende oppgaver. Har de samme funksjonene som CF30 og CF40, men har i tillegg:
Driftstemperaturer på opptil +200 °C med kraftig, elektronisk regulerbar trykk- og sugepumpe
Godt leselig VFD-display og interaktiv LCD-skjerm med brukerveiledning
Intelligent og selvoptimaliserende kaskadetemperaturkontroll (ICC / Intelligent Cascade Control) og TCF (temperaturkontrollfunksjoner)
RS232-/RS485-grensesnitt for tilkobling til PC og tilkobling for ekstern PT100-sensor
Innebygd programmodul med 6 x 60 programtrinn, trepunktskalibrering og tidlig varsling for lavt væskenivå
Maks. gjennomstrømning / maks. trykk:
CF30, CF40: 15 l/min, 350 mbar trykk
CF31, CF41: 22–26 l/min, 400–700 mbar trykk, 200–400 mbar sugeevne (med elektronisk justerbar pumpekapasitet).
Max. flow rate / max. pressure:
CF30, CF40: 15 l/min, 350 mbar pressure
Leveringsinformasjon: Leveres med 2 overganger for slanger med indre diameter på 8 eller 12 mm. En elektronisk modul med analoge porter er tilgjengelig som tilleggsutstyr for CF31- og CF41-enhetene.
NB: Merk: Kjølekapasitet ved +20, 0, –20 og –30 °C.