Fargereferansestandarder, sertifiserte
Leverandør: Lovibond Tintometer
134000 134010 134050 134060 134200 134160 134190 109720 134210 134140 134150 134170 134180 133991
633-0004EA 3350 NOK
633-0004 633-0005 633-0006 633-0007 633-0012 633-0056 633-0059 633-0258 633-0013 633-0008 633-0009 633-0010 633-0011 TINT133991
Fargereferansestandarder, sertifiserte
Standarder Fargereferanse og spekroskopistandarer
For rutinemessig kalibrering av fargemålere og verifisering av testdata.
Lovibond®-sertifiserte referansematerialer leveres med komplett sporbarhetsinformasjon i henhold til internasjonalt anerkjente standarder. Hver standard leveres i en flaske på 500 ml og med en tolvmånedersgaranti for fargestabilitet. Komplett sertifisering, inkludert MSDS. Enkeltverdiene kan variere, men de er alltid angitt i kalibreringssertifikatet som følger med hver standard.