Komparatorsett, Lovibond® System 2000
Leverandør: Lovibond Tintometer
433280 433340 433320 433310 433330 433250 433300 433350
633-0022EA 33650 NOK
633-0022 633-0024 633-0023 633-0152 633-0153 633-0021 633-0151 633-0259
Komparatorsett, Lovibond® System 2000
Kolorimeter Komparatorsett
Disse settene er tilgjengelige for mange av de ofte brukte fargeskalaene, og er en praktisk måte å bestille hele utvalget av utstyr som kreves. Hvert system inkluderer.
  • Et instrument for visuell sammenligning som fører prøven og fargestandardene inn i samme synsfelt for nøyaktig fargeavstemming
  • Et utvalg av fargestandarder - fargestabile glassfiltre i testplater som er forhåndskalibrert for direkte avlesing i innstilte måleområder
  • En standardisert lyskilde for å sikre jevn belysning for fargeavstemming og dermed konsekvente og nøyaktige avlesninger
  • Glassartikler av egnet type og med egnet lysvei