Kolorimeter, Lovibond® Comparator System 2000
Leverandør: Lovibond
142000 172040 172170 172150 172160 172250 172150 172030 172160
705-0335EA 3350 NOK
705-0335 705-0342 705-1059 705-0343 705-1058 705-0344 705-1057 705-1035 LOVI172160
Kolorimeter, Lovibond® Comparator System 2000
Kolorimeter Komparatorsett
Comparator System 2000+ er et nøyaktig kolorimetrisk system for vanntesting til generell bruk. Det er et instrument av høy kvalitet for visuell sammenligning av prøvens fargestyrke med Lovibond-glassfiltre. Det leveres med et regulerbart kyvettekammer for prøver i kyvetter med en lysvei på opptil 40 mm. Nessler-system 2150 og 2250 er instrumenter med lengre lysvei for sammenligning av en prøve i et system med Lovibond-glassfiltre. De er utformet for måling av konsentrasjoner som er lavere enn det comparator 2000+ kan måle.
  • Det innebygde prismet viser glassfiltrene i komparatorhjulet og