Dewar-kar med lokk, type B og B-E
Leverandør: KGW
1211 1212 1213 1214 1221 1222 1223 1224 1932 1933 1935
478-4301EA 6725 NOK
478-4301 478-4302 478-4303 478-4304 478-0765 478-0766 478-0733 478-0767 KGWA1932 KGWA1933 KGWA1935
Dewar-kar med lokk, type B og B-E
Dewars og kryogene fartøy
Forsølvet borosilikatglass, blåbelagt metallbeskyttelsesdekke (B) eller rustfritt stål (B-E). For lagring og transport av flytende nitrogen, tørris og temperaturfølsomme varer.
  • Robust design
  • Included insulated lid held by two spring clips
  • With aluminium handle
Sikkerhetsmerknad: Det må bores et lite hull i korken hvis det skal oppbevares tørris eller flytende nitrogen med korken på plass.
Safety note: A small hole must be drilled in the lid if dry ice or liquid nitrogen are to be stored with the lid in place.