Kryokar, TR-serien
Leverandør: Air Liquide
TR111 TR211 TR261 TR351 TR601 TR1001
478-3112EA 13750 NOK
478-3112 478-3113 478-3114 478-3115 478-3116 478-3117
Kryokar, TR-serien
Dewars og kryogene fartøy
En serie beholdere uten trykk som er lagd for oppbevaring og transport av flytende nitrogen.
Lagd av en lett legering med en hals av komposittmateriale.
Bestill nå
SPESIFIKASJONER
Modell TR 11 TR 21 TR 26 TR 35 TR 60 TR 100
Kapasitet 12,2 L 21,5 L 26 L 33,6 L 60 L 99 L
Environmentally Preferable
Statisk holdetid (dager) 67 119 130 140 150 180
Daglig fordampning 0,18 L 0,18 L 0,2 L 0,24 L 0,4 L 0,55 L
Ø neck 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm
Ø×H 308×584 mm 388×605 mm 388×669 mm 468×655 mm 468×869 mm 510×986 mm