Beholdere for transport i flytende nitrogen, Voyageur
Leverandør: AIR LIQUIDE CRYOTECHNIC
VOYAGEUR21 VOYAGEUR52 VOYAGEUR122 VOYAGEUR202
478-3311EA 13225 NOK
478-3311 478-3312 478-3313 478-3314
Beholdere for transport i flytende nitrogen, Voyageur
Dewars og kryogene fartøy
Spesielt designet for transport av biologiske produkter.
  • En porøs substans absorberer det flytende nitrogenet og bevarer prøvene i gassfase
  • Produktene transporteres fullstendig sikkert, siden faren for væskesøl elimineres
Models with Thermory mobile; temperature traceability system (datalogger).
Supplied with 2 canisters (except Voyageur plus).
Models with Thermory mobile; temperature traceability system.
Sertifiseringer: The Voyageur vessels comply with international regulations applicable to transportation of hazardous goods over land, by air and by rail.
Leveringsinformasjon: Leveres med to beholdere (unntatt Voyageur plus).