Dewar-kar, Agil-serien
Leverandør: AIR LIQUIDE CRYOTECHNIC
AGIL052 AGIL12 AGIL1L2 AGIL22 AGIL32 AGIL62
478-3411EA 5925 NOK
478-3411 478-3412 478-3413 478-3414 478-3415 478-3416
Dewar-kar, Agil-serien
Dewars og kryogene fartøy
Dewar-kar, rustfritt stål. For alle bruksområdene med et temperaturområde fra −200 til +200 °C.
Med sidehåndtak (Agil 0,5 til 1/L) og bærehåndtak (unntatt Agil 0,5).
* Filled with liquid nitrogen at 20 °C, 1013 mb, stationary container and closed lid.