KOF-oppslutningsstasjon i samsvar med EPA, ISO eller DIN
Leverandør: BEHR
B00218408 B00218409 B00218405 B00218406 B00218407
705-0030EA 0 NOK
705-0030 BEHRB00218409 705-0027 705-0028 705-0029
KOF-oppslutningsstasjon i samsvar med EPA, ISO eller DIN
Destruksjonssystemer Arbeidsstasjoner for Mineraliseirng
COD-bestemmelse er en svært viktig parameter for avløps- og kloakkmålinger. Behr arbeidsstasjoner garanterer COD-analyse i strengt samsvar med følgende standarder.
  • ISO 6060
  • DIN 38409 del 41 (KOF >15 ppm)
  • DIN 38409 del 43 (KOF forkortet prosedyre)
  • DIN 38409 del 44 (KOF 5 - 50 ppm)
Utstyrskonfigurasjon for simultan oppslutning av opptil 6 eller 12 KOF-prøver.
Type 2-systemene består av følgende komponenter:
- Mikroprosessor-kontrollert TRS 300 tids-/temperaturregulator med KOF-program
- Presisjonsvarmeblokk CSB/E for RG2-beholdere
- Holderamme E/More Product Information