VWR®, Flasketoppdispensere
Leverandør: VWR Collection
612-4750EA 6200 NOK
612-4750 612-4751 612-3669 612-3670 612-3671 612-3672
VWR®, Flasketoppdispensere
Flasketoppdispensere
Variabelt volum, autoklaverbar.
  • PP, med presisjonssylinder i glass
  • System for voluminnstilling som er enkelt og raskt å bruke
  • Ytterligere fininnstilling med skrufunksjon, passer til både høyre- og venstrehåndsbruk
  • Dispenseren kan vris til den ønskede posisjonen på flasken ved hjelp av FIX-adapteren
These standard PP units, with glass cylinder, are suitable for aqueous liquids, dilute acids and alkalis - not for use with solvents and hydrofluoric acid which attack PP (for bottles with GL 32 thread). The glass cylinder and PTFE-encased glass piston,More Product Information