Dispenser, ceramus®-classic
Leverandør: HIRSCHMANN
9310000 9311100 9320000 9321100 9330000 9331100 9340000 9341100 9350000 9351100 9360000 9361100 9310001 9320001 9330001 9340001 9350001 9360001
613-3219EA 6725 NOK
613-3219 613-3221 613-3225 613-3226 613-3229 613-3230 613-3233 613-3235 613-3239 613-3240 613-3250 613-3252 HIRS9310001 HIRS9320001 HIRS9330001 HIRS9340001 HIRS9350001 HIRS9360001
Dispenser, ceramus®-classic
Flasketoppdispensere
Fast eller variabelt volum, autoklaverbar.
  • Mikrometrisk justeringsknapp for finjustering
  • Keramisk stempel
  • Konformitetssertifisert
Bestillingsinformasjon: Ceramu®-classic-dispensere leveres med A32-gjenger, 3 adaptere (A28, A45, S40), 1 oppsugningsrør med skrukobling, 1 utløpsrør, serienummer og kvalitetssertifikat.