Dispenser, seripettor® / seripettor® pro
Leverandør: Brand
4720140 4720150 4720450 4720440 4720420 4720120
612-5625EA 2375 NOK
612-5625 612-5626 612-3218 612-3217 613-1649 613-1648
Dispenser, seripettor® / seripettor® pro
Flasketoppdispensere
Variabelt volum.
  • Rimelig utskiftbare stempler med pakning - et reservestempel følger med
  • Halvautomatisk dispensering – det fjærbelastede stempelet fyller sylinderen igjen etter dispensering
  • Voluminnstilling – det takkete sporet gir rask og nøyaktig innstilling av ønsket volum
  • Kan demonteres uten verktøy. Enkel å rengjøre og vedlikeholde.
  • Seripettor® er konstruert for alkaliske bufferløsninger og kulturmedier, for eksempel agarnæringsmedium, opptil +60 °C. Seripettor® pro er konstruert for dispensering av mange syreholdige, alkaliske og saltholdige