Strømforsyning, EV2xx-serien
Leverandør: CONSORT
EV2650 EV2310 EV3020 EV3020-CH EV3020-UK EV2310-CH EV2650-CH EV2650-UK
730-1139EA 18925 NOK
730-1139 730-1122 730-1113 730-1114 730-1115 730-1123 730-1140 730-1141
Strømforsyning, EV2xx-serien
Strømkilder
En komplett rekke av strømkilder for elektroforeseapplikasjoner, inklusive DNA sekvensering, flatbed iso-elektrisk fokusering, horisontale og vertikale geler, elektroeluering, westen blotting og semidry blotting.
  • Alle modellene er metodeprogrammerbare med 9 forskjellige programmer, hvert med 9 trinn
  • Tids- eller volttimestyrt drift: Mikrodatamaskinen avbryter kjøringen automatisk når nedtellingen til den valgte verdien er fullført, og det høres en lydalarm
  • Hver modell kan konstant overvåke hvordan alle parametrene arter seg, for å hindre at bufferen i elektroforesetanken blir brukt opp. Dette gjøres ved å avbryte kjøringen hvis det skjer unormale forandringer
  • Datalogging: Lagrer opptil 3600 utgangsverdier (spenning, strømstyrke og effekt, tid eller volttimer) inkludert nummeret på programmet og trinnet
  • Alle strømforsyningene kan kontrolleres av en datamaskin ved hjelp av spesialkommandoer
Opptil ni forskjellige programmer, hvert med ni trinn, med ofte brukte parametre, kan lagres i det ikke-flyktige minnet for å hentes frem senere. Alle enhetene leser spenningen i trinn på 1 V, strømstyrken i trinn på 1 mA og effekten i trinn på 1 W. Hvert trinn kan bruke minnet til det forrige, noe som gir en fleksibel flertrinnsfunksjon for spesialteknikker. Parametrene for trinnet som kjøres, kan endres midlertidig uten å avbryte kjøringen. Alle modellene tilbyr også manuell programmering, automatisk cross-over og automatisk gjenoppretting etter strømbrudd.
Bestillingsinformasjon: Leveres med bruksanvisning og strømledning. Modellene EV232, EV233 og EV262 inkluderer tre ekstra par med ²/₄ mm adaptere (E200).