Microslides
Leverandør: BTX
45-0103 45-0104 45-0105 45-0106
732-0004EA 25250 NOK
732-0004 732-0005 732-0006 732-0007
Microslides
Elektroder Elektroporasjonselektroder
Microslides er brukt til embryomanipulering og celle- eller protoplastfusjon. En Microslide passer på mikroskopet, slik at du kan observere justerings- og fusjonsprosessen.
Microslides består av et glassdeksel og enten to strips med rør i rustfritt stål, som fungerer som elektroder for å danne et divergerende felt, eller kvadratiske staver i rustfritt stål med ulik avstand for å danne homogene felt.
Generatorkompatibilitet: ECM 830 og ECM 2001.
Field type: Divergent (Microslide with 0,5 or 1,0 mm gap) or homogeneous (Microslide with 3,2 or 10,0 mm gap).
Requires square post cables and coaxial banana plug cable, please contact your local Avantor office for further details.