Elektroder, 2-Needle Array™
Leverandør: BTX
45-0205 45-0120 45-0206 45-0121
732-0029EA 4850 NOK
732-0029 732-0018 732-0030 732-0019
Elektroder, 2-Needle Array™
Elektroder Elektroporasjonselektroder
2-Needle Array™-elektroder er elektroder av nåltypen som er spesielt utformet for in vivo-narkotika- eller gentesting. Elektroden består av et gjenbrukbart 2-Needle Array™-håndtak og, sterile 2-Needle-matriser til engangsbruk.
  • Elektrode i rustfritt stål, delrin-håndtak
  • Enkel, rimelig og sikker ikke-viral teknikk for in vivo-genoverføring ved direkte injeksjon av plasmid-DNA i muskel
Elektroden fås i to størrelser. 5 mm 2-Needle Array og håndtaket anbefales for lav muskelmasse, som musetibialis. 10 mm 2-Needle Array og håndtaket anbefales forMore Product Information