Destillerings- og separeringsapparat, Behrotest® Kompakt
Leverandør: BEHR
B00217712 B00217714 B00217716 B00217718 B00217720 B00217736 B00217706 B00217738 B00217741
705-0003EA 10225 NOK
705-0003 705-0004 705-0005 705-0006 705-0007 BEHRB00217736 705-0000 BEHRB00217738 BEHRB00217741
Destillerings- og separeringsapparat, Behrotest® Kompakt
Destruksjonssystemer Arbeidsstasjoner for Mineraliseirng
Komplett utstyr for preparering og destillering for vanlige analyser av faste- og væskeprøver.
  • Enkelt og praktisk: Alle apparatene leveres montert på stativ med slangekoblingene forhåndsinstallert – ingen fomling med klemmer og monteringsdeler
  • Plassbesparende: Alle apparatene er montert på en kompakt 23 × 27 cm fot, også enhetene for dobbeltprøvetaking
  • Analytisk pålitelighet: Alle komponentene er i samsvar med de gjeldende offisielle analytiske prosedyrene og sikkerhetsstandardene