LAF-benk med vertikal luftgjennomstrømning, DLF
Leverandør: Telstar
135-1509EA 0 NOK
CLEAP0026360 CLEAP0026660
LAF-benk med vertikal luftgjennomstrømning, DLF
Den svært allsidige DLF-serien passer for arbeid med ufarlige materialer som krever et arbeidsmiljø med lavt partikkelnivå. For bruk i farmasien, i bioteknologien, på sykehus, på universitets- og forskningslaboratorier og på celle- og vevskulturlaboratorier. Det er brukt materialer av beste kvalitet for å sikre en svært stillegående drift. Støynivået er på 58 dB (A). Integrert alarmfunksjon (visuell og hørbar).
  • Renromsklasse 100 (ISO 5)
  • Støtbestandig kabinett av epoksybelagt stål
  • Forfilteret og HEPA-filteret kan enkelt skiftes ut
  • Mikroprosessor-kontrollskjerm med elektronisk strømningsregulering og oversiktlig visning av viktige data
DLF 360 PCR har en arbeidsplate av rustfritt stål, foldevindu av akryl, UV-lampe og driftstimeteller som standard. Den standard UV-lampen gir pålitelig beskyttelse mot krysskontaminering av nukleinsyre. Foldevinduet av PC beskytter mot UV-stråling.
Sertifiseringer: EN 1822 (HEPA-filtertype H14), EN 779 (forfiltertype G4)
Leveringsinformasjon: Priser på montering og ferdigstilling er tilgjengelig på forespørsel.