Biologiske sikkerhetskabinetter, MSC-Advantage
Leverandør: Thermo Scientific
51025411 51025413 51028225 51028226
135-6834EA 0 NOK
135-6834 135-6835 135-1327 135-1328
Biologiske sikkerhetskabinetter, MSC-Advantage
Avtrekksskap og kabinetter Sikkerhetskabinetter
Dette biologiske sikkerhetsskapet kombinerer smart design og ekstraordinær verdi med beste energieffektivitet, pålitelighet og brukervennlighet i klassen. Den avanserte utformingen av det biologiske sikkerhetsskapet MSC-Advantage forbedrer generell drift og vedlikehold, maksimerer sikkerheten og optimerer service og opprydding. Med avansert intern luftstrøm og motorteknologi tilbyr MSC-Advantage-skap optimal energieffektivitet, drift og servicevennlighet. Ved full hastighet bruker motorene 60% mindre energi enn standard skap. For ytterligere å spare energi reduserer den intelligente hastighetskontrollen automatisk viftehastigheten til 30% når vinduet er lukket. Denne teknologien forlenger HEPA-filterets levetid samtidig som den sikrer et sterilt arbeidsmiljø og sparer energi for å minimere driftskostnadene.
  • Simple to operate microprocessor control displays essential operational, safety and service data
  • Exclusive Performance Factor monitoring system advises when cabinet service is needed
  • SmartPort™: TÜV-approved, safe, clean method for vacuum tubing and cable routing through the side wall of the biological safety cabinet
  • Flexible divided stainless steel work tray is easily removed for cleaning and autoclaving
  • Ergonomic design; sloped front for enhanced comfort and reduced operator fatigue, reduced noise level, spacious work area and comfortable arm rests
The front windows of the MSC-Advantage™ cabinet range drop within their frames to enable full access to the upper inside window surfaces. Furthermore, all removable components, including the HEPA filters, can be changed from the front, minimising filter replacement time. Smooth components are used throughout the cabinet, virtually eliminating the risk of injury during routine cleaning, servicing and maintenance procedures.
Sertifiseringer: Sertifisert til EN 12469 og TÜV Nord.
Leveringsinformasjon: Delivery, installation and commissioning prices available on request. Other accessories and options are available, please contact your local Avantor sales office for details.