Sikkerhetskabinetter for mikrobiologi, klasse II, EF og EF/B
Leverandør: CleanAir by Baker
NP0301104ARN NP1991104 NP1991105 NP1991106 NP1992104 NP1992106 NP0302104RN NP0302106RN NP0301105ARN
135-0719EA 0 NOK
135-0719 135-0058 135-0059 135-0060 135-0104 135-0105 135-1499 135-0723 135-0720
Sikkerhetskabinetter for mikrobiologi, klasse II, EF og EF/B
Avtrekksskap og kabinetter Sikkerhetskabinetter
Sikkerhetskabinetter for mikrobiologi gir maksimal sikkerhet for brukeren, produktet og miljøet. Passer for alle slags bruksområder innen molekylærbiologi, bioteknologi, farmasi og medisinsk forskning.
  • Vinduet kan forsegles hermetisk, noe som er svært viktig for gassdesinfisering
  • Alle modellene har en epoksybelagt utside og innside i rustfritt stål
  • Praktisk utformet for vedlikehold ettersom HEPA-filteret kan skiftes ved ganske enkelt å ta det ut av frontpanelet
  • Alarmfunksjon (for feil lufthastighet eller feil vindusposisjon) direkte i brukerens synsfelt