Hyllesystem, MetroMax
Leverandør: Metro International
MX74P/MX1848G MX74P/MX1860G MX74P/MX2460G
132-3902EA 19375 NOK
132-3902 132-3903 132-3907
Hyllesystem, MetroMax
Møbler Hyller
Robust polymerkonstruksjon med kanter av rustfritt stål.
  • Med 4 flyttbare hyller, lette å rengjøre
  • Lasteskapasitet: fra 270 kg til 360 kg, avhengig av modell