Hurtighyllesystem, Quick, MetroMax Q
Leverandør: Metro International
MQ74PE/MQ1836G MQ74PE/MQ1848G MQ74PE/MQ1860G MQ74PE/MQ1872G MQ74PE/MQ2448G MQ74PE/MQ2460G MQ74PE/MQ2472G
132-3909EA 11550 NOK
132-3909 132-3910 132-3911 132-3912 132-3914 132-3915 132-3916
Hurtighyllesystem, Quick, MetroMax Q
Møbler Hyller
Enkel å endre med klemmelåsesystem - verktøy er ikke nødvendig.
  • Hyllehøyden kan endres på noen få minutter
  • Leveres med 4 hyller
  • Lastekapasitet: fra 270 til 360 kg avhengig av modell
Plastbelagt stål rustsikkert.