HD Super™ process tables
Leverandør: Metro International
WT309US WT367HS MWT309US WT369US WT366US MWT307US
132-2106EA 40600 NOK
132-2106 METOWT367HS 132-0960 132-0962 METOWT366US METOMWT307US
HD Super™ process tables
Møbler Bord
Disse arbeidsbenkene av rustfritt stål til bruk i laboratorier er tilgjengelige i to utgaver: med eller uten bunnhylle. Utgaven uten bunnhylle har tre tverrgående avstivere noe som gir åpent fotplass uten en hemmende stang foran.
  • Unobstructed flat surface for unimpeded work
  • No sharp edges through specially rounded corners
  • All stationary tables are 864 mm high with stationary posts and levelling feet (feet individually height-adjustable)
  • All mobile tables are 864 mm high with special posts and 4 poly casters (127 mm) - 2 swibel/2 brake