Veiebord for mikro- og analysevekter
Leverandør: Sartorius Balances
YWT03 YWT09
611-1131EA 31525 NOK
611-1131 611-1702
Veiebord for mikro- og analysevekter
Møbler Bord
Høytytende mikro- og analysevekter må plasseres i et miljø med minst mulig interferende vibrasjon for å gi rask stabilisering av målingen. YWT09-veiebordet har en solid ramme med polert granittinnsats.
  • Overflater som er enkle å rengjøre
  • Raske stabiliseringstider
Bestillingsinformasjon: Assembly is not included.