Gassdeteksjonspumpe, Accuro
Leverandør: Dräger
6400000 6400260
151-3130EA 11475 NOK
151-3130 151-3141
Gassdeteksjonspumpe, Accuro
Gassdeteksjonssystemer
Ergonomisk pumpe for bruk sammen med korttidsrør.
  • Kan betjenes med én hånd
  • Slagteller og endelig pumpeslagindikator
  • Laget av et robust, syntetisk materiale