Passive dositubes
Leverandør: GASTEC
5DH 32D 81D 9D 152D 14D 17D 174D 2D 1DL 133D 132D 1D 3D 4D 5D 12D 8D 91D 151D 122DL 3DL
151-0089EA 1350 NOK
151-0089 151-0084 151-0090 151-0093 151-0078 151-0076 151-0080 151-0079 151-0083 151-0082 151-0075 151-0074 151-0081 151-0086 151-0094 151-0088 151-0073 151-0091 151-0062 151-0077 151-0072 151-0087
Passive dositubes
Gassrør
De dositubes brukes til å måle gasskonsentrasjoner ved tidsveid gjennomsnitt (TWA, time-weighted average) gasskonsentrasjoner over lengre perioder.
  • Compact, lightweight, and versatile (can be used anywhere)
  • Easy direct measuring and reading
  • No sampling pump necessary
Dositubes fungerer etter prinsippet for naturlig gassdiffusjon.
En dositube er et glassrør med en bestemt indre diameter som er fylt med en diffusor og en kjemisk reagens parallelt. Dette gjør at gass kan dispergeres med en konstant hastighet, noe som i sin tur gir lengre misfarging og bedre avgrensning. Den passive dosituben kan deretter plasseres i arbeiderens pustesone, der den kan festes med en holder og en krageklemme.