Brenner, Bunsen
Leverandør: USBECK Laborgeräte
1000 1001 1010 1011 1030 1031 1050 1010/1 1011/1
451-0075EA 770 NOK
451-0075 451-0076 451-0077 451-0078 451-0079 451-0080 451-0083 451-1367 451-1368
Brenner, Bunsen
Termostater Gassbrennere
Nikkelbelagt messing, med støpt jernfot.
  • Med luftreguleringsring
Høyde: 145 mm (451-0079, 451-0080: 150 mm, 451-0083: 160 mm)
Ø hode: 17 mm (14 mm for propanmodeller)