Brenner, Teclu
Leverandør: USBECK Laborgeräte
1200 1201 1210 1211 1300 1320 1210/1 1211/1 1301
USBE1200EA 1100 NOK
USBE1200 USBE1201 451-0086 451-0087 451-1366 451-0088 451-1341 451-1343 USBE1301
Brenner, Teclu
Termostater Gassbrennere
Fornikklet messing, fot i pulverlakkert grå farge.
  • Med luftregleringsskive og gassreguleringsskrue
  • Uten sparebluss
Høyde: 165 mm