Brenner, Teclu
Leverandør: USBECK Laborgeräte
1330 1331 1332
451-1364EA 3500 NOK
451-1364 451-1370 USBE1332
Brenner, Teclu
Termostater Gassbrennere
Forniklet messing.
  • Brennere med sparebluss og luftregulering for propangass
Brennerrør, Ø: 20 mm
Gassforbruk: 44 l/time
Maks. temperatur: 1305 °C
Vekt: 650 g
Høyde: 180 mm