Varmeplate
Leverandør: Cole Parmer
04807-80 04807-70 04807-66
STUA04807-80EA 26275 NOK
STUA04807-80 STUA04807-70 STUA04807-66
Varmeplate
Termostater Varmeplater
Kjeramisk topplate eller topplate av aluminium/silisium.
  • Varsellampen for varm temperatur blinker når platetemperaturen overskrider 50 °C
Keramisk: Utmerket kjemikaliebestandighet, enkel å rengjøre og gjør det mulig med høy temperatur.
Aluminiumslegering: Rimelig og rask temperaturøkning.