Elektrisk sandbad, LHG
Leverandør: GESTIGKEIT HARRY
ST72 ST82 ST92-230 ST73 SD8 SD7 ST71 ST92-400 ST83 SD9-230 ST81 ST91 ST93-400 ST93-230
453-2211EA 30450 NOK
453-2211 453-2212 453-2213 453-2214 453-0040 453-0039 GESTST71 GESTST92-400 GESTST83 453-0089 GESTST81 GESTST91 GESTST93-400 GESTST93-230
Elektrisk sandbad, LHG
Termostater Sandbad
Plate i aluminiumslegering, hus i rustfritt stål med Variabel temperaturkontroll.
  • Solid konstruksjon for kontinuerlig bruk
  • Jevn temperatur over hele varmeoverflaten
Forseglet ramme i rustfritt stål med en brukshøyde på 50 mm. Sanden ligger i direkte kontakt med varmeplaten. Fire justerbare ben gir ekstra stabilitet.
NB: Med termostatregulator.