Homogenisator, T 10 basic ULTRA-TURRAX®
Leverandør: IKA
3737000 3737002 3737003
431-0179EA 20275 NOK
431-0179 431-0188 431-0189
Homogenisator, T 10 basic ULTRA-TURRAX®
Homogenisatorer Homogenisatorer, håndholdt
Håndholdt eller stativmontert, volumområde fra 0,5 til 100 ml. Det store hastighetsområdet lar deg arbeide med høye vinkelhastigheter selv med små rotordiametre.
  • Hurtigkobling gjør det enkelt å bytte dispergeringselementene
  • Eksepsjonell hastighetsstabilitet med forskjellige medier på grunn av den høye ytelsen
  • Engangs dispergeringselementer i plast er tilgjengelige i to størrelser. Ideelle til PCR-analyse
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 30
Sertifiseringer: IP-beskyttelsesklasse i henhold til DIN EN 60529: IP 30