Homogenisator, Polytron® PT 1200 E og PT 1300 D
Leverandør: KINEMATICA
11010030 11010028 11010025 11010027 11010031 11010039
431-1321EA 35550 NOK
431-1321 431-0138 431-0049 431-0158 431-0159 431-0136
Homogenisator, Polytron® PT 1200 E og PT 1300 D
Homogenisatorer Homogenisatorer, håndholdt
Håndholdt, volumområde fra 0,1 til 250 ml. For dispergering, homogenisering, ekstraksjoner, cellehomogenisering, blanding, emulgering og suspendering.
  • Hurtigkobling som gjør det raskt å bytte dispergeringselementene
IP Protection Class according to DIN EN 60529: IP 20
Sertifiseringer: IP-beskyttelsesklasse i henhold til DIN EN 60529: IP 20
Leveringsinformasjon: Drivenhet med lavspennings strømforsyning. Dispergeringselementer og tilbehør må bestilles separat.
Bestill nå
SPESIFIKASJONER
Modell Polytron® PT 1300 D (digital) Polytron® PT 1200 E (Ecoline) Polytron® PT 1200 E (Ecoline) Polytron® PT 1300 D (digital)
Environmentally Preferable
Volum H₂O 0,1 - 250 ml 0,1 - 250 ml 0,1 - 250 ml 0,1 - 250 ml
Hastighetsområde 7000 - 30000 min⁻¹ 0 - 25000 min⁻¹ 0 - 25000 min⁻¹ 7000 - 30000 min⁻¹
Hastighetsvisning Digital
Motoreffekt 100 W 100 W 100 W 100 W
Vekt 0,6 kg 0,44 kg 0,6 kg
B×D×H 40×45×210 mm 44×55×220 mm 40×45×210 mm