Dispergeringselementer, engangs for T 10 basic, T 18 digital og T 25 digital
Leverandør: IKA
3452400 20002075 20002076 3452100 3452200 3452300
431-0016EA 4225 NOK
431-0016 431-0201 431-0202 431-0217 431-0216 431-0218
Dispergeringselementer, engangs for T 10 basic, T 18 digital og T 25 digital
Homogenisatorer Dispenseringverktøy
Engangs-dispergeringselementene i plast er ideelle for bruksområder der krysskontaminering ikke kan tolereres. Dispergeringselementene kan kastes etter én gangs bruk eller brukes flere ganger ved bruksområder der dette er tillatt, med grundig rengjøring og/eller autoklavering. De er ideelle for homogenisering av vevsprøver og spesielt egnet for PCR-analyse.
  • Enkle å bruke og autoklaverbare (maksimalt fem ganger, ingen garanti)
  • Plastmaterialene som er brukt, er godkjent av FDA
  • Det robuste plastmaterialet kan brukes på medier som er oppvarmet opptil 100&