Engangsrør for ULTRA-TURRAX®-rørdrivenhet
Leverandør: IKA
3703000 3703300 3699500 3699600 3700500 3700600 3703200 3699700 3699800 3701500 3701600 3701700 3703100 20003207 3700701 10013007
431-2892EA 2950 NOK
431-2892 431-2893 531-0480 531-0481 531-0477 531-0478 531-0469 531-0482 531-0483 531-0491 531-0492 531-0493 431-0135 IKAA20003207 IKAA3700701 IKAA10013007
Engangsrør for ULTRA-TURRAX®-rørdrivenhet
Homogenisatorer Homogenisatorer, bordmodell
ST-20- og ST-50-rørene består av rør, røreenhet og lokk.
  • Ideelle for blanding, røring og ekstraksjoner
  • Egnet for preparering av jordprøvesuspensjoner og oppløselighetstesting av legemidler
  • Rørvolum på 20 og 50 ml
DT-20- og DT-50-rørene består av rør, dispergeringsenhet og lokk.
Ideelle for dispergering, homogenisering, suspensjoner
Egnet for bruk i farmakokinetikk, metabolismestudier og diagnose
Rørvolum på 20 og 50 ml
BMT-20-G- og BMT-50-G-rørene til kvern består av rør, kule (G = glass) og lokk.
Ideell for tørrkverning av tørre og sprø prøver (for eksempel kaolin, gips, fargede pigmenter eller tabletter)
Egnet for cellemaserasjon og behandling av materialer som er blandet med væsker
Rørvolum på 20 og 50 ml
Bestillingsinformasjon: Other tubes are available, including sterile versions (denoted as gamma) and tubes with pierceable membrane (M) closures for dosing and sampling.