VWR® LB 400, Laboratory Blender
Leverandør: VWR Collection
710-0632EA 39200 NOK
710-0632 710-0922
VWR® LB 400, Laboratory Blender
Homogenisatorer Labblendere
Denne kompakte og brukervennlige blenderen, for prøvevolumer på 50–400 ml, blander faste eller flytende prøver effektivt i sterile poser (vanlige poser eller filterposer).
  • Optimalt utbytte av mikroorganismer
  • Prøvene homogeniseres raskt og er klare for analyse uten nødvendige rengjøringstrinn
  • Døren av rustfritt stål kan åpnes helt og er enkel å rengjøre blandekammeret i rustfritt stål
  • Sikker og hygienisk - ingen fare for krysskontaminering
  • Støtabsorberende gjennom hele levetiden
Max./min. temperature: 40/5 °C