Mikroplatedispensere, Multidrop® Combi
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
5840330 5840340
735-0393EA 0 NOK
735-0393 735-0394
Mikroplatedispensere, Multidrop® Combi
Mikroplatedispensere
Multidrop™ Combi bygger på den dokumenterte og pålitelige Multidrop™-serien og gir svært rask bulkreagensdispensering for bioteknologiske og farmasøytiske laboratorier. Multidrop™ Combi er utrolig fleksibel. Den kan dispensere i plater som har fra 6 til 1536 brønner med automatisk justering av dispenseringshøyde for plater med lav profil og dyp brønn.
  • Nøyaktig dispensering med slangepumpeteknologi for et stort område fra 0,5 til 2500 µl
  • Reduserte reagenskostnader – dispensering av lavt volum og minimalt dødvolum
  • Brukervennlig – ikonbasert grafisk display
  • For høy kapasitet – med full robotkompatibilitet
  • Multidrop™ Combi med SMART-funksjonen teller bruken av dispenseringskassetten
The Multidrop™ Combi combines the most versatile features for reagent dispensing with excellent performance for drug discovery or genomic and proteomic assays.