Upright microscopes, 18 series
Leverandør: MOTIC
12180142
12180143
12180161
12180162
12180163
12180164
12180165
12180168
1101001400572
1101001400551
PD8041A201
PD8542A201
PD8742A201
632-8945EA
430
NOK
632-8945
632-8946
632-8948
632-8949
632-8950
632-8951
632-8952
632-8953
630-0081
632-9053
630-0687
630-0688
630-0689
Upright microscopes, 18 series
Mikroskop
SPESIFIKASJONER
Modell | 1801 | 1802 | 1820 | |
Environmentally Preferable | ||||
Hode | Vinklet 45°, dreibar 360° | Vinklet 45°, dreibar 360° | Vinklet 45°, dreibar 360° | |
Objektivrevolver | 4 posisjoner | 4 posisjoner | 4 posisjoner | |
Objektiver | Akromatisk 4×, 10×, 40× (fjær) | Akromatisk 4×, 10×, 40× (fjær) | Akromatisk 4×, 10×, 40× (fjær) | |
Fokuseringssystem | Grov- og finfokusering | Grov- og finfokusering | Grov- og finfokusering | |
Belysning | LED | LED | LED |