Kvern, analysekvern, A 11 basic
Leverandør: IKA
2900000 2900002
412-1111EA 36075 NOK
412-1111 432-0027
Kvern, analysekvern, A 11 basic
Kverner
Denne batchmøllen utfører to typer maling. Slagmaling for harde, sprø eller uelastiske materialer ved hjelp et kutteblad rustfritt stål. Kan brukes for prøver med en Mohs-hardhet på opptil 6. A 11 gir også skjærende sliping, ideell for pulverisering av myke, fibrøse materialer med et valgfritt skjæreblad.
  • To maletyper: slag og kutting
  • Fuktige og klebrige materialer kan pulveriseres ved tilsetting av vann
  • ETFE og kvernkammer av forsterket glassfiber som kan brukes sammen med flytende nitrogen (for å gjøre malematerialer sprø)
IP protection classMore Product Information