Laboratoriekvern, POLYMIX® System PX-MFC 90 D
Leverandør: KINEMATICA
35010022 35010032 35010021 35010030 35010031
412-0510EA 60275 NOK
412-0510 412-0511 412-0516 412-0517 412-0518
Laboratoriekvern, POLYMIX® System PX-MFC 90 D
Kverner
Kvern med kraftig motor. Egnet for alle tørrmalingsoppgaver i laboratoriet. Kvernkammer med tilkoblet trakt og rotasjonsplate for prøvemating. Kan brukes med utskiftbart kverntilbehør som hammer og blad og med sikter med maskevidde fra 0,2 til 6 mm. Kammerdeler som kommer i kontakt med prøven, er fremstilt av rustfritt stål. Bunnrammen av eloksert aluminium har innebygd håndtak. Det malte materialet kan samles opp med beholdere med NS 29/32-standardkoblinger (festeklips påkrevd) eller mottaksrør.
  • Kraftig motor som raskt akselerer til 6000 min-1. Lavt støynivå (mindre enn 70&