Kjeveknusere, BB 100, BB 200 og BB 300
Leverandør: Retsch GmbH
20.053.0001 20.053.0002 20.053.0003 20.053.0007 20.053.0009 20.053.0008 20.053.0018 20.054.1001 20.054.1003 20.054.1013 20.053.0043 20.053.0019 20.059.0001
411-2250EA 0 NOK
411-2250 RETS20.053.0002 RETS20.053.0003 413-0004 RETS20.053.0009 RETS20.053.0008 RETS20.053.0018 412-0198 RETS20.054.1003 RETS20.054.1013 RETS20.053.0043 RETS20.053.0019 RETS20.059.0001
Kjeveknusere, BB 100, BB 200 og BB 300
Kverner
Robuste og kraftige knuseapparter med tvungen mating er utformet spesifikt for prøveklargjøring av harde og sprø materialer partivis eller kontinuerlig. Knuserne passer for byggematerialer, mineralogi, metallurgi, keramikk og miljøanalyse. Den knuste prøven samles opp i en avtakbar beholder i rustfritt stål. Sikkerhetsfunksjonene inkluderer en beholder uten tilbakemating og sikkerhetsbryter og brems som sikrer umiddelbar stans når enheten åpnes.
  • Høy kapasitet og høy størrelsesreduksjon
  • Knusekamrene er tilgjengelige via hurtigklemmer for enkel rengjøring