Prøvedelere, RT 6.5 – RT 75
Leverandør: Retsch GmbH
40.610.0002 40.610.0003 40.610.0001 40.610.0004 40.610.0005 40.610.0006
411-3301EA 12000 NOK
411-3301 411-3302 411-3300 411-3303 411-3304 411-3305
Prøvedelere, RT 6.5 – RT 75
Prøveinndelere
Prøvedelerne brukes til enkel deling og reduksjon av alle typer bulkmateriale. Ideelt for størrelsesreduksjon av prøvemateriale på stedet. Avhengig av partikkelstørrelsen, materialet og distribusjonen av partikkelstørrelsen bør åpningsbredden på inngangen være 2,5–3 ganger større enn diameteren for den største partikkelen (partikkelstørrelsesfaktoren).
  • Enkel å bruke og rengjøre
  • Består av ett delehode, ett stativ og tre beholdere
  • Kan brukes i laboratoriet og på stedet
  • Svært nøyaktig manuell delingsprosess
Bestillingsinformasjon: Prøvedelerne RT 6.5- og RT 12.5 leveres med 3 x 2,5 tinnbelagte beholdere, et farget stålstativ og et delehode i rustfritt stål. Prøvedelerne RT 25, RT 37.5, RT 50 og RT 75 leveres med 3 x 8 l beholdere, stativ og delehode – alt i galvanisert platestål.