Laboratoriemikser
Leverandør: WARING BLENDOR
8010EB 8010EG 8010ES 8011EB 8011EG 8011ES LB20EG LB20ES 8011BU
431-9332EA 16850 NOK
431-9332 431-9112 431-9113 431-9333 431-9110 431-9111 431-0106 431-0107 WARI8011BU
Laboratoriemikser
Homogenisatorer Blendere, miksere
Pålitelige enheter med kraftige motorer. For grundig blanding, dispergering og emulgering. Med sine spesielle skjæreblader og sin høye hastighet egner disse laboratoriemikserne seg til mange bruksområder. To grunnenheter med en kapasitet på 1 eller 2 L og mange forskjellige beholdere i rustfritt stål, varmebestandig glass eller PC begerglass er tilgjengelige.
Leveringsinformasjon: Leveres med motor, skjærehode, beholder og lokk.