Pipette, flerkanals, mekanisk, variabelt volum, mLINE®
Leverandør: Sartorius
725120 725130 725140 725220 725230 725240
613-5079EA 19050 NOK
613-5079 613-5080 613-5081 613-5082 613-5083 613-5084
Pipette, flerkanals, mekanisk, variabelt volum, mLINE®
Pipetter Pipetter manuelle og elektroniske
mLINE®-pipetter er en unik kombinasjon av nye og patenterte funksjoner for større nøyaktighet og presisjon. De har innebygde, utbyttbare spisskonfiltre, som forhindrer kontaminering og skade på pipettene.
  • Klart og tydelig volum med store tall og små intervaller
  • Utstyrt med spesielle fjærbelastede spisskon (det vil si Optiload-mekanismen) som gjør det mulig med spissfesting med lik konstant kraft for alle kanaler, med minimal kraftbruk
  • Patentert stempelteknologi fører til lav pipetteringskraft
  • Fargekoding for volumområde for enkelt pipettevalg, og fem