Pipette, stepper, Multipette® M4
Leverandør: EPPENDORF
4982000.012 4982000.314
613-2890EA 4466 NOK
613-2890 613-2927
Pipette, stepper, Multipette® M4
Pipetter Pipetter, repeterene stepper
Manuell dispenser som er brukervennlig utformet. Fleksibel med hensyn til volumjustering og utskifting av de tilhørende Combitip Advanced®-spissene.
  • Enkel volumjustering fra 1 µl til 10 ml
  • Volumvisning med automatisk gjenkjenning av Combitip®-spissen
  • Opptil 100 dispenseringssykluser per fylling
  • Kan dispensere 112 ulike volumer
  • Combitip® kan fjernes med et lett trykk uten kontakt med og kontaminering av spissen
Combitip advanced®-spissene sikrer at det dispenseres riktig mengde hver gang, uavhengig av væskens tetthet og viskositet. Økt sikkerhet vedMore Product Information
Limited Time Sale
Select items below are currently on sale