Pipetter, Enkanal, mekanisk, mLINE®
Leverandør: Sartorius
725080 725070 725060 725050 725020 725030 725010 725090
613-4093EA 5450 NOK
613-4093 613-4092 613-4091 613-4090 613-4089 613-5078 613-5125 613-5147
Pipetter, Enkanal, mekanisk, mLINE®
Pipetter Pipetter manuelle og elektroniske
mLINE®-pipetter gir en unik kombinasjon av nye og patenterte funksjoner for større nøyaktighet og presisjon. De omfatter innebygde, utbyttbare spisskonfiltre, som forhindrer kontaminering og skade på pipettene.
  • Klart og tydelig volum med store tall og små intervaller
  • Utstyrt med spesielle fjærbelastede spisskjegler (det vil si Optiload-mekanismen) som gjør det mulig med spissfesting med minimal kraftbruk
  • Patentert stempelteknologi fører til lavest pipetteringskraft
  • Fargekoding for volumområde for enkelt pipettevalg, og fem fargekodingslokk
  • Varmebeskyttelse gir bedre nøyaktighet og reproduserbarhet
  • Autoklaveres
To filtertyper tilbys: Safe-Cone standardfilter og Safe-Cone Plus-filter. Det anbefales å bruke standardfilteret for generelle bruksområder og Plus-filteret for mer krevende bruksområder, for eksempel cellekultur, arbeid med bakterier og virus samt molekylbiologi.
* Safe-Cone Plus.
Starter Kit 1 includes three mLINE® pipettes (0,5 - 10 µl, 10 - 100 µl, 100 - 1000 µl), colour coded tip racks for each pipette, one pipette holder, colour-coding caps and one calibration tool.
Startpakke 2 inneholder tre mLINE® - pipetter (2 - 20 µl, 20 - 200 µl og 100 - 1000 µl), fargekodede spisstativer for hver pipette, 1 pipetteholder, fargekodingslokk og 1 kalibreringsverktøy.
Multipack 1 includes three mLINE® pipettes (0,5 - 10 µl, 10 - 100 µl, 100 - 1000 µl), Sartorius Optifit Tip tray boxes (0,2 - 10 µl, 0,5 - 200 µl, 10 - 1000 µl) and a linear stand.
Multipack 2 includes three mLINE® pipettes (2 - 20 µl, 20 - 200 µl, 100 - 1000 µl), Sartorius Optifit Tip tray boxes (0,5 - 200 µl, 10 - 1000 µl) and a linear stand.
Multipack 3 includes four mLINE® pipettes (0,5 - 10 µl, 10 - 100 µl, 20 - 200 µl, 100 - 1000 µl), Sartorius Optifit Tip tray boxes (0,2 - 10 µl, 0,5 - 200 µl, 10 - 1000 µl) and a linear stand.
Multipack 4 includes three mLINE® pipettes (0,5 - 10 µl, 20 - 200 µl 100 - 1000 µl), one 8-channel pipette (30 - 300 µl), Sartorius Optifit Tip tray boxes (0,2 - 10 µl, 0,5 - 200 µl, 5 - 350 µl, 10 - 1000 µl) and a linear stand.
Multipack 5 includes five mLINE® pipettes (2 - 20 µl, 10 - 100 µl, 20 - 200 µl, 100 - 1000 µl, 500 - 5000 µl), Sartorius Optifit Tip tray boxes (0,5 - 200 µl, 10 - 1000 µl, 5000 µl) and a linear stand.
Bestillingsinformasjon: mLINE®-pipetter leveres som enkeltpipetter eller i startpakker i en holdbar pose.