Fatpumpe, Ultra-pure
Leverandør: BURKLE
5606-1000 5606-0600 5606-1001 5606-0601 5606-0400 5606-0401
223-0038EA 13350 NOK
223-0038 223-0094 223-0096 233-0121 223-0119 223-0120
Fatpumpe, Ultra-pure
Pumper Fatpumper
Ideelt for å tømme væsker med høy renhetsgrad. Svært god kjemisk resistens i PTFE- og FEP-materialene som er i kontakt med væske, noe som gjør det mulig å pumpe væsker som påvirker tradisjonelle materialer som PP eller PVC (unntatt elementær fluor). Stoppehanen er fremstilt av PTFE og hindrer utslipp av farlige gasser drypper ikke.
  • Excellent chemical resistance
  • Threaded drum connections for commercially available containers are available
  • Infinitely variable adjustment of pump immersion depth guarantees good residual extraction
PP contact parts and flexible PVC tubing.