Slangepumpesett, komplett
Leverandør: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
523-51019-00 523-51019-02 523-51019-04
224-0033EA 43800 NOK
224-0033 224-1428 HEID523-51019-04
Slangepumpesett, komplett
Pumper Slangepumper
Komplette sett som består av pumpeenhet, pumpehode og slanger. Klare til bruk.
  • Gjennomstrømningshastighet fra 0,3 til 80 ml / min
  • For slanger med 1,6 mm tykke vegger
  • Slangesettet inkluderer 1 m Tygon-slange (indre diameter på 0,8 mm) og 1 m silikonslange (indre diameter på 0,8 mm)
Pumpeenhet PD 5101 (for teknisk beskrivelse, vennligst artikkelen 224-1352) med et SP Quick 1.6-pumpehode og slangesett.