Pumpemotor
Leverandør: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
523-50013-00 523-50010-00 523-50060-00 523-50010-02 523-50060-02 523-50013-02 523-50010-03 523-50060-04
224-0754EA 35600 NOK
224-0754 224-1350 224-1351 224-0050 224-1423 224-0051 HEID523-50010-03 HEID523-50060-04
Pumpemotor
Pumper Pumpedrev Peristaltiske pumpedrev
Modellene PD 5001 og PD 5006 for vanlige bruksområder. Slangepumpene er ideelle for å transportere aggressive, slipende eller korroderende løsninger og for sterile medier under lavt trykk. Væsken som skal transporteres, kommer kun i kontakt med slangen, slik at det ikke kan oppstå kontaminering. Egnet for å transportere væsker med høy viskositet opptil 10 000 mPas. Pumpene er selvprimende, uten forseglinger eller ventiler. De kan brukes for filtrering og separering, til vannbehandling, innen bioteknologi og til rutinearbeid på laboratoriet. Trykk- og vakuumforskyvning mulig. Vedlikeholdsfrie motorer gir lang levetid.
  • Analog hastighetsjustering
  • Elektronisk hastighetskontroll, nøyaktighet ± 2%
  • Reversibel røreretning (venstre/høyre), justerbar gjennomstrømming
  • Kan stables i høyden, maks 3 enheter
  • Beskyttelsesklasse IP 30
Modell PD 5001:
Gjennomstrømningshastighet med enkanals pumpehoder fra 0,7-729 ml/min/Gjennomstrømningshastighet med flerkanals pumpehoder fra 0,01 - 336 ml/min
Hastighetsområde 10-120 min⁻¹
Hastighetskontroll: analog kontroller med feedback
Hastighetsinnstilling: skala
Kan utstyres med to pumpehoder, SP quick og SP quick d
Flerkanals pumpeenhet inkludert en flerkanalsadapter. Kan utstyres med C 4, C 8 og C 12 flerkanals pumpehoder, (pumpehoder bestilles separat)
Model PD 5006:
Gjennomstrømning 3,3 - 3644 ml/min
Hastighetsområde 50 - 600 min⁻¹
Hastighetskontroll: analog kontroller med feedback
Hastighetsinnstilling: skala
Pumpeenhet er ikke egnet for flerkanals pumpehoder og pumpehodet SP quick d