Pumpemotor
Leverandør: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
523-51013-00 523-51010-00 523-51060-00 523-51013-02 523-51010-02 523-51060-02 523-51060-03 523-51010-03 523-51013-03
224-0755EA 38400 NOK
224-0755 224-1352 224-1353 224-1427 224-1424 224-1429 HEID523-51060-03 HEID523-51010-03 HEID523-51013-03
Pumpemotor
Pumper Pumpedrev Peristaltiske pumpedrev
Modellene PD 5101, PD 5106 for krevende oppgaver. Slangepumpene er ideelle for å transportere aggressive, slipende eller korroderende løsninger og for sterile medier under lavt trykk. Mediet som skal transporteres, kommer kun i kontakt med slangen, slik at det ikke forekommer kontaminering. Egnet for å transportere medier med høy viskositet opptil 10,000 mPas. Pumpene er selvprimende uten tetninger eller ventiler. Kan brukes for filtrering og separering, vannbehandling, innen bioteknologi og til rutinearbeid på laboratoriet. Vedlikeholdsfrie motorer gir lang levetid.
  • Analog kontroll for hastighet, gjennomstrømsretning og start/stopp
  • Elektronisk hastighetskontroll kontrollnøyaktighet ±0,5%
  • Pumpenheten har analogt grensesnitt for 0 til 10 V eller 4 til 20 mA
  • Reversibel gjennomstrømsretning  (venstre/høyre)
  • Knappen for maksimal hastighet akselererer fyllingen og tømmingen av slangen
  • Kan stables i høyden, maks 3 enheter
  • Beskyttelsesklasse IP 55
Modell PD 5101:
Gjennomstrømningshastighet med enkanals pumpehoder fra 0,3 til 729 ml/min/Gjennomstrømningshastighet med flerkanals pumpehoder fra 0,005 til 336 ml/min
Hastighetsområde 5 til 120 min⁻¹
Hastighetsregulering: digital regulering med feedback
Kan utstyres med to pumpehoder, SP quick og SP quick d, i kombinasjon
Flerkanals pumpenhet inkludert en flerkanalsadapter. Kan utstyres med C4, C8 og C12 flerkanals pumpehoder (pumpehoder bestilles separat)
Model PD 5106:
Gjennomstrømningshastighet 1,6 til 3,644 ml/min
Hastighetsområde 24 til 600 min⁻¹
Hastighetskontroll: digital kontroller med feedback
Pumpenheten er ikke egnet for flerkanals pumpehoder eller SP quick d-pumpehodet