Pumpehode, fler-kanals
Leverandør: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
524-40810-00 524-80420-00 524-81220-00
224-1445EA 18075 NOK
224-1445 224-1446 224-1447
Pumpehode, fler-kanals
Pumper Pumpehoder Peristaltiske pumpehoder
Flerkanals pumpehoder, modellene C4, C8 og C12. Kan brukes i kombinasjon med peristaltiske pumpedrev PD 5001, PD 5101 og PD 5201 med flerkanalsadapteren. Opptil 12 pumpekanaler kan betjenes samtidig. Separat måling til forskjellige beholdere i en enkelt operasjon.
  • Raskt og enkelt slangebytte
  • Kan også brukes med delvis fylt pumpehode
  • Gjennomstrømningshastigheten kan velges individuelt for hver kanal gjennom valg av slangemålene
  • Pulsering redusert med fire eller åtte ruller
  • Kassetter kan også byttes under pumping
Modell C4
Åtte ruller, for lavpulserende pumping
Pumpehodet kan utstyres med fire små kassetter (tilbehør, bestilles separat)
Delvis bruk av pumpehodet er mulig
Kassettene har en hurtiglåsmekanisme som gjør dem enkle å installere
Modell C8
Fire ruller, for lavpulserende pumping
Pumpehodet kan utstyres med åtte mellomstore eller fire store kassetter (tilbehør, bestilles separat)
Delvis bruk av pumpehodet er mulig
Mellomstore og store kassetter kan brukes sammen
Kassettene har en hurtiglåsmekanisme som gjør dem enkle å installere
Modell C12
Åtte ruller, for lavpulserende pumping
Pumpehodet kan utstyres med tolv små kassetter (tilbehør, bestilles separat)
Delvis bruk av pumpehodet er mulig
Innebygd reduksjonsgir gjør det mulig å pumpe svært små volumer
Kassettene har en hurtiglåsmekanisme som gjør dem enkle å installere